Learn More
Éster metílico de 2-azido-2-desoxi-D-galacturonato 1,3,4-triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azido-2-deoxy-D-galacturonate 1,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 81997-92-4 |
| Fórmula molecular | C13H17N3O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranuronic Acid 1,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O9/c1-5(17)22-9-8(15-16-14)13(24-7(3)19)25-11(12(20)21-4)10(9)23-6(2)18/h8-11,13H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13?/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-azidooxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.0965 |