Learn More
Éster metílico de 2-azido-2-desoxi-D-galacturonato 1,3,4-triacetato, TRC
Código de producto. 30341637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30341637 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30341637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA82431010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azido-2-deoxy-D-galacturonate 1,3,4-Triacetate Methyl Ester
CAS 81997-92-4
Fórmula molecular C13H17N3O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranuronic Acid 1,3,4-Triacetate Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O9/c1-5(17)22-9-8(15-16-14)13(24-7(3)19)25-11(12(20)21-4)10(9)23-6(2)18/h8-11,13H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13?/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-azidooxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 359.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0965
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.