Learn More
2-Azido-1-(3-cloro-5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8h)-il)etan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azido-1-(3-chloro-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-7(8h)-yl)ethan-1-one |
| CAS | 2097997-88-9 |
| Fórmula molecular | C8H9ClN6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClN6O/c9-6-3-11-7-5-14(1-2-15(6)7)8(16)4-12-13-10/h3H,1-2,4-5H2 |
| SMILES | Clc1cnc2CN(CCn12)C(=O)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-azido-1-(3-cloro-6,8-dihidro-5H-imidazo[1,2-a]pirazin-7-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0526 |