Learn More
2-Azaspiro[4.5]decano-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azaspiro[4.5]decane-1,3-dione |
| CAS | 1197-80-4 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Gabapentin Impurity 32 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-6-9(8(12)10-7)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11,12) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-azaspiro[4.5]decano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 167.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.095 |