Learn More
2-Azaspiro[4.5]decan-3-ona (3,3-Pentametilen-4-butirolactama), Mikromol™
Product Code. 17962286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17962286 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17962286 Supplier Mikromol Supplier No. MM0684.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Azaspiro[4.5]decan-3-ona (3,3-pentametileno-4-butirolactama)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Nombres de analitos o componentes 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
Nombre IUPAC 2-azaespiro[4.5]decan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 153.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153,1154 g/mol