Learn More
2-Azahipoxantina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137801 1 g 1 g
30006895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8001001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797817-35-6
Fórmula molecular C4H2N5NaO
Sinónimo 3,7-Dihidro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazina-4-one Sal de sodio∣1,5-Dihidro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-triazina-4-uno 3,7-Dihidro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-triazina-4-one Sal∣de sodio NSC 22419 Sal∣de sodio AHX sal de∣sodio
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 159.08
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 g
Nombre del producto químico o material 2-Azahipoxantina Sal Sódica