Learn More
2-Azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona, TRC
Código de producto. 30332252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30332252 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30332252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA965798500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
CAS 3306-69-2
Fórmula molecular C7H11NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Isoquinuclidinone, 3-Isoquinuclidone, 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid lactam, Isonortropinone, NSC 85851
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO/c9-7-5-1-3-6(8-7)4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,8,9)
SMILES O=C1NC2CCC1CC2
Nombre IUPAC 2-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 125.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0841
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.