Learn More
2-Azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| CAS | 3306-69-2 |
| Fórmula molecular | C7H11NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Isoquinuclidinone, 3-Isoquinuclidone, 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid lactam, Isonortropinone, NSC 85851 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO/c9-7-5-1-3-6(8-7)4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | O=C1NC2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 125.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0841 |