Learn More
2-azabiciclo[2.2.1]heptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| CAS | 279-24-3 |
| Fórmula molecular | C6H11N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Azanorbornane, 3-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N/c1-2-6-3-5(1)4-7-6/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | C1CC2CC1CN2 |
| Nombre IUPAC | 2-Azabiciclo[2.2.1]heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 97.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09 |