Learn More
(-)-2-Azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-3-ona, 98%, > 95% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155460 1 g Frasco de vidrio 1 g
10530204 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10155460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79200-56-9
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00211274
Clave InChI DDUFYKNOXPZZIW-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1s,4r-3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, 2-azabicyclo 2,2,1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1r,4s, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 2725037
Nombre IUPAC (1S,4R)-3-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ona
SMILES C1C2C=CC1NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Nombre de nota >95%ee
Absorbancia (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 400nm
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 100°C
Color Blanco a beige
Exceso enantiomérico 95% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -560
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%,>95% ee
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación