Learn More
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, Alfa Aesar™
Código de producto. 15442168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442168 5 g 5 g
15432168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55812.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 49805-30-3
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00213364
Clave InChI DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 548678
Nombre IUPAC 3-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ona
SMILES C1C2C=CC1NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 102°C to 106°C (0.25 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 508342
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%