Learn More
Ácido 2-arsanílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Arsanilic Acid |
| CAS | 2045-00-3 |
| Fórmula molecular | C6 H8 As N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Aminophenyl)arsonic Acid, (o-Aminophenyl)arsonic Acid, 2-Aminobenzenearsonic Acid, o-Arsanilic Acid, NSC 12611, o-Aminobenzenearsonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccccc1[As](=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-aminofenil)arsónico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.972 |