Learn More
2-Araquidonilo-sn-glicero-3-fosfocolina (>90%), TRC
Código de producto. 30132901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132901 2.5 mg 2.50 miligramo
30137043 25 mg 25 miligramos
30011371 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7650902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67341-29-1
Fórmula molecular C28H50NO7P
Peso molecular (g/mol) 543.68
Sinónimo (7R,13Z,16Z,19Z,22Z)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(all-Z)]-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt
Nombre IUPAC (R)-3-hidroxi-2-(((5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoil)oxi)propil (2-(trimetilamonio)etilofosfato
SMILES O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)O[C@@H](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Nombres de analitos o componentes 2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Condiciones de envío Dry ice
Fórmula InChI InChI=1S/C28H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)36-27(25-30)26-35-37(32,33)34-24-23-29(2,3)4/h9-10,12-13,15-16,18-19,27,30H,5-8,11,14,17,20-26H2,1-4H3/b10-9-,13-12-,16-15-,19-18-/t27-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.33