Learn More
Ácido 2-antracenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30335665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335665 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30335665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA69781310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Fórmula molecular C15H10O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Nombre IUPAC ácido antraceno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 222.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681