Learn More
2-anisidina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Anisidine (2-Methoxyaniline) |
| CAS | 90-04-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Anisidine (2-Methoxyaniline) |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxianilina |
| Mostrar más |