Learn More
Ácido 2-anilinopirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10092074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092074 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10194194 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 450368-25-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.21
Número MDL MFCD09864415
Clave InChI ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
Nombre IUPAC ácido 2-anilinopirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 97%