Learn More
2-Anilinopirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10709425 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10307314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10158754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10709425 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 108002-87-5
Fórmula molecular C11H9N3O
Peso molecular (g/mol) 199.213
Clave InChI QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 33589542
Nombre IUPAC 2-anilinopirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%