Learn More
(2-anilinopirimidin-5-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613085 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10603085 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613085 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69213DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 1093860-47-9
Fórmula molecular C11H12N4
Peso molecular (g/mol) 200.245
Número MDL MFCD11841074
Clave InChI IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
PubChem CID 43811051
Nombre IUPAC 5-(aminometil)-N-fenilpirimidin-2-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 95%