Learn More
Ácido 2-anilinobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-anilinobutanoic acid |
| CAS | 67832-70-6 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Phenylamino)butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-9(10(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCC(Nc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-anilinobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |