Learn More
Acetato de ∆2-androsteno-1alfa,17beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta2-Androstene-1alpha,17beta-diol Acetate |
| CAS | 5846-70-8 |
| Fórmula molecular | C21H32O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5alpha-Androst-2-ene-1alpha,17beta-diol 17-alphacetate, (1alpha,5alpha,17beta)-Androst-2-ene-1,17-diol 17-Acetate, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-10-9-16-15-8-7-14-5-4-6-18(23)21(14,3)17(15)11-12-20(16,19)2/h4,6,14-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC=C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(1S,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-1-hidroxi-10,13-dimetil-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2351 |