Learn More
Acetato de ∆2-androsteno-1alfa,17beta-diol, TRC
Código de producto. 30341986
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30341986 100 mg 100 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA637380100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material delta2-Androstene-1alpha,17beta-diol Acetate
CAS 5846-70-8
Fórmula molecular C21H32O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5alpha-Androst-2-ene-1alpha,17beta-diol 17-alphacetate, (1alpha,5alpha,17beta)-Androst-2-ene-1,17-diol 17-Acetate,
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-10-9-16-15-8-7-14-5-4-6-18(23)21(14,3)17(15)11-12-20(16,19)2/h4,6,14-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC=C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(1S,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-1-hidroxi-10,13-dimetil-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 332.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2351
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.