Learn More
2-Aminotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329679 25 g 25 g
11493188 100 g 100 g
11403198 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18952.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminotiofenol se utilizó en la síntesis de derivados de 1,5-benzotiacepinas mediante reacción con derivados de 1,3-difenilpropanona y el uso de catalizadores sólidos de aluminosilicato. También se utilizó en la síntesis de derivados de benzotiazol2 y 3-(benzotiazol-2-il)cumarina. Los complejos ternarios del cobre (II) con salicilideno-2-aminotiofenol (L) y aminoácidos de glicina, alanina, valina e histidina.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-07-5
Fórmula molecular C6H7NS
Peso molecular (g/mol) 125.19
Número MDL MFCD00007702
Clave InChI VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
Nombre IUPAC 2-Aminobencenotiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophenol
Punto de fusión 18°C to 23°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición 234°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.642
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Beilstein 606076
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminothiophenol