Learn More
2-Aminotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10706571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10706571 500 g Frasco de vidrio 500 g
10061820 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10706571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153905000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-07-5
Fórmula molecular C6H7NS
Peso molecular (g/mol) 125.19
Número MDL MFCD00007702
Clave InChI VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
Nombre IUPAC 2-Aminobencenotiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C
Color Amarillo a ámbar
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4SH
Índice de refracción 1.6400 to 1.6440
Cantidad 500 g
Beilstein 13, 397
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido