Learn More
2-Aminotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061820 100 g Frasco de vidrio 100 g
10706571 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-07-5
Fórmula molecular C6H7NS
Peso molecular (g/mol) 125.19
Número MDL MFCD00007702
Clave InChI VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
Nombre IUPAC 2-Aminobencenotiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C
Color Amarillo a ámbar
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4SH
Índice de refracción 1.6400 to 1.6440
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 397
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminothiophenol