Learn More
2-aminotiofenol 90%, TRC
Código de producto. 30309007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309007 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30309007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63042525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophenol
CAS 137-07-5
Fórmula molecular C6H7NS
Cantidad 25 g
Sinónimo o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1S
Nombre IUPAC 2-Aminobencenotiol
Peso molecular (g/mol) 125.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0299