Learn More
2-aminotiofenol 90%, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminothiophenol |
| CAS | 137-07-5 |
| Fórmula molecular | C6H7NS |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1S |
| Nombre IUPAC | 2-Aminobencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0299 |