Learn More
2-aminotiofeno-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminothiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-82-5 |
| Fórmula molecular | C5H5N2S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2,4H,7H2 |
| SMILES | NC1=[S]C=CC1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3H-tiofeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 125.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0173 |