Learn More
2-Aminotiofeno-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191162 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10101172 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01096DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4651-82-5
Fórmula molecular C5H4N2S
Peso molecular (g/mol) 124.16
Número MDL MFCD00706298
Clave InChI XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
Nombre IUPAC 2-aminotiofeno-3-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C=CS1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.17
Porcentaje de pureza 97%