Learn More
2-Aminotiofeno-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427188 1 g 1 g
15437188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60699.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4651-82-5
Fórmula molecular C5H4N2S
Peso molecular (g/mol) 124.16
Número MDL MFCD00706298
Clave InChI XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
Nombre IUPAC 2-aminotiofeno-3-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C=CS1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
Punto de fusión 104°C to 108°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 97%