Learn More
2-Aminotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478267 1 g 1 g
15488267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51809.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2454-39-9 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
It can be heated to produce 2-trifluoromethyl-3H-quinazoline-4-thione in the presence of reagent molecular sieves and solvent CHCl3 with reaction time of 2 hours. It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede calentar para producir 2-trifluorometil-3H-quinazolina-4-tiona en presencia de tamices moleculares reactivos y disolvente CHCl3, durante un tiempo de reacción de 2 horas. Se trata de un importante intermedio orgánico que se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2454-39-9
Fórmula molecular C7H8N2S
Peso molecular (g/mol) 152.215
Número MDL MFCD00963496
Clave InChI HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiobenzamide, 2-amino-thiobenzamide, 2-aminobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-amino, thioanthranilamide, o-aminothiobenzamide, 2-aminobenzene-1-carbothioamide, amino 2-aminophenyl methane-1-thione, benzamide, o-aminothio, thioanthranilsaureamid
PubChem CID 1550990
Nombre IUPAC 2-aminobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiobenzamide
Punto de fusión 115°C to 120°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%