Learn More
2-aminotiazol, TRC
Código de producto. 30323306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323306 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30323306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6304155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole
CAS 96-50-4
Fórmula molecular C3H4N2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1nccs1
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 100.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0095