Learn More
2-Aminotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655972 500 g Frasco de plástico 500 g
10133350 100 g Frasco de plástico 100 g
11966771 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153895000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-50-4
Fórmula molecular C3H4N2S
Peso molecular (g/mol) 100.14
Número MDL MFCD00005325
Clave InChI RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-amina
SMILES NC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole
Punto de fusión 86°C to 91°C
Color Marrón
Punto de ebullición 117°C (20.0 Mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 27,155
Fieser 04,19
Índice Merck 15,475
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,freely soluble in hcl and 20% h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, gránulos, grumos o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.