Learn More
2-Aminotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Aminothiazole is used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel and also used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation. It acts as a component of disperse dye, thyroid inhibitor in the treatment of hyperthyroidism, as the acid tartrate and as a therapeutic drug for prion diseases. It is also used to kill bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácido nítrico y ácido sulfúrico.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminothiazole |
| Punto de fusión | 88°C to 92°C |
| Punto de ebullición | 117°C (15 mmHg) |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 105738 |
| Índice Merck | 14,479 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- 2-Aminothiazole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiazolamine