Learn More
Ácido 2-aminotiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10402590 1 g Frasco de vidrio 1 g
10301280 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429570010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40283-46-3 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40283-46-3
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Número MDL MFCD06203554
Clave InChI ZFMRDDYYJJCBKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-5-carboxy-1,3-thiazole, pubchem21384, acmc-209jcp, 2-aminothiazole-5-carboxylicacid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-amino, 2-aminothiazole-5-formic acid, 2-azanyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 315243
Nombre IUPAC ácido 2-amino-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(SC(=N1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C to 184.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.