Learn More
2-Aminotiazol-5-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 1003-61-8 |
| Punto de fusión | ∽160°C (decomposition) |
| Fórmula molecular | C4H4N2OS |
| Número MDL | MFCD02179570 |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Sinónimo | 2-amino-5-formylthiazole, 2-aminothiazole-5-carbaldehyde, 2-aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-amino-thiazole-5-carbaldehyde, 2-amino-5-formyl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, zlchem 77, pubchem8904, 5-formyl-2-aminothiazole |
| Clave InChI | HZKMBJCDAXLMDN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(SC(=N1)N)C=O |
| Mostrar más |