Learn More
Ácido 2-aminotiazol-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492759 100 g 100 g
15482759 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66459.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40283-41-8
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.148
Número MDL MFCD00859429
Clave InChI FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
Nombre IUPAC ácido 2-amino-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Cantidad 100 g
Beilstein 118866
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido