Learn More
Ácido 2-aminotiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10748468 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748468 1 g Frasco de vidrio 1 g
10412868 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748468 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429480010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40283-41-8 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40283-41-8
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Número MDL MFCD00859429
Clave InChI FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
Nombre IUPAC ácido 2-amino-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238.0°C to 239.0°C
Color Incoloro a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.