Learn More
2-Aminotiazol-4-carboxamida (~15% Inorgánicos), TRC
Código de producto. 30133051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133051 500 mg 500 miligramos
30136694 100 mg 100 miligramos
30004398 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA633288500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118452-02-1
Fórmula molecular C4 H5 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 143.17
Sinónimo 2-Amino-4-thiazolecarboxamide, 2-Aminothiazole-4-carboxylic Acid Amide, NSC 85079
Nombre IUPAC 2-aminotiazol-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1csc(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-4-carboxamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3OS/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0153