Learn More
Ácido 2-aminotiazol-4-acético, Mikromol™
Código de producto. 30051637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051637 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051637 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3776.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-aminotiazol-4-acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
CAS 29676-71-9
Nombres de analitos o componentes 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272, Ceftibuten Related Impurity 2, Mirabegron Impurity 7
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-aminotiazol-4-il)acético
Peso molecular (g/mol) 158.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158,015 g/mol