Learn More
Ácido 2-(aminosulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Carboxybenzenesulfonamide |
| CAS | 632-24-6 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Aminosulfonyl)benzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-sulfamoyl- (6CI, 8CI), 2-Carboxybenzenesulfonamide, 2-Sulfamoylbenzoic acid, NSC 22975, o-Sulfamidobenzoic acid, o-Sulfamoylbenzoic acid, o-Sulfonamidobenzoic acid, IN-D5119 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 201.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.01 |