Learn More
2-Aminopirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyrimidin-2-amine |
| CAS | 109-12-6 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7) |
| SMILES | Nc1ncccn1 |
| Nombre IUPAC | pirimidin-2amina |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0483 |