Learn More
2-Aminopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234320 100 g Frasco de plástico 100 g
10793821 5 g Frasco de vidrio 5 g
10794011 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104581000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-12-6
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.11
Número MDL MFCD00006089
Clave InChI LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
Nombre IUPAC pirimidin-2amina
SMILES NC1=NC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124°C to 127°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 158°C (186.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 80
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo