Learn More
2-Aminopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430448 500 g 500 g
11420448 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24594.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-12-6
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.11
Número MDL MFCD00006089
Clave InChI LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
Nombre IUPAC pirimidin-2amina
SMILES NC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine
Punto de fusión 123°C to 127°C
Punto de ebullición 159°C (186 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 107014
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.11
Porcentaje de pureza 98%