Learn More
2-Aminopirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470738 5 g 5 g
15480738 250 mg 250 miligramos
15460738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120747-84-4
Fórmula molecular C5H5N3O
Peso molecular (g/mol) 123.12
Número MDL MFCD03701714
Clave InChI DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 769097
Nombre IUPAC 2-aminopirimidina-5-carbaldehído
SMILES NC1=NC=C(C=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-5-pyrimidinecarboxyaldehyde, 2-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-amino, 2-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, zlchem 786, acmc-20a0p5, 2-amino-5-formylpyrimidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 97%