Learn More
Ácido 2-aminopirimidina-5-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid |
| CAS | 936250-22-5 |
| Fórmula molecular | C4H6BN3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8) |
| SMILES | NC(N=C1)=NC=C1B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2-aminopirimidin-5-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0553 |