Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-aminopirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491196 250 mg 250 miligramos
15471196 1 g 1 g
15481196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54451.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-aminopirimidina-5-borónico se utiliza en la preparación de inhibidores de la fosfoinositida-3-quinasas (PI3K).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y ácidos. Almacenar a 4-2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402960-38-7
Fórmula molecular C10H16BN3O2
Peso molecular (g/mol) 221.067
Número MDL MFCD06795685
Clave InChI BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17750212
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 96%