Learn More
Ácido 2-aminopirimidina-5-borónico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10708635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10708635 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10708635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00047DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
CAS 936250-22-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H6BN3O2
Número MDL MFCD07375147
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid, 2-amino-pyrimidine-5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidineboronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl-5-boronic acid, 2-amino-5-boronopyrimidine, acmc-209rmr, 2-aminopyrimidine 5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidinylboronic acid, 2-amino-pyrimidin-5-ylboronic acid
Clave InChI CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-aminopirimidin-5-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 138.92
PubChem CID 17750211
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.92
Porcentaje de pureza 97%