Learn More
2-Aminopiridina, TRC
Código de producto. 30005157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005157 50 g 50 g
30004929 250 g 250 g
18002000 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62898550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-29-0
Fórmula molecular C5 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 94.11
Sinónimo Pyridine, 2-amino- (8CI), 1,2-Dihydro-2-iminopyridine, 2-Aminopyridine, 2-Pyridinylamine, 2-Pyridylamine, NSC 431, o-Aminopyridine, α-Aminopyridine, α-Pyridinamine, α-Pyridylamine
Nombre IUPAC piridin-2amina
SMILES Nc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531
Porcentaje de pureza >95%