Learn More
2-aminopiridina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyridine-d6 |
| CAS | 203784-57-0 |
| Fórmula molecular | C5 D6 N2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridin-3,4,5,6-d4-amine-d2 (9CI, ACI), 2-Aminopyridine-d6, 2-Aminopyridine-D6, 2-Pyridyl-d4-amine-d2, 2-Pyridinamine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,3,4,5,6-hexadeuteriopiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.091 |