Learn More
2-aminopiridina, 99+%
Código de producto. 10695512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695512 500 g Frasco de plástico 500 g
10519440 100 g Frasco de plástico 100 g
10445555 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104545000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 504-29-0 | C5H6N2| 94,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-29-0
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006312
Clave InChI ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
Nombre IUPAC piridin-2amina
SMILES C1=CC=NC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 60°C
Color De beis-amarillo a crema
Punto de ebullición 204°C to 210°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C5H4N)NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Índice Merck 15,469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación